Linen testers
Linen testers
5×, 31,6 mm, 30×30 mm
N° de catalogue 630-8327
Fournisseur:   ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
N° de catalogue 630-8327
Fournisseur:  ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
Linen testers
5×, 31,6 mm, 30×30 mm
Prix
92,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Spécifications
  • Ø:
    31,6 mm
  • Grossissement:
  • l×p:
    30×30 mm