Échelles de précision
Échelles de précision
Loupe aplanétique avec échelle, 7×, 23 mm
N° de catalogue 630-8271
Fournisseur:   ESCHENBACH OPTIK
Échelles de précision
N° de catalogue 630-8271
Fournisseur:  ESCHENBACH OPTIK
Échelles de précision
Échelles de précision
Loupe aplanétique avec échelle, 7×, 23 mm
Prix
168,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cette gamme d'échelles pour loupes s'utilise pour tous les types d'applications standard.
  • Achromatic lens made of high quality silicate for a distortion-free image with pinpoint clarity
  • Fine focusing via easy-grip focusing ring
  • Housing made from glass fibre reinforced polyamide
There are different precision scales available for use with the magnifiers.
Informations de commande: Supplied with standard crosshair scale (no. 115201), measuring range 20 mm, 1/10 mm graduation.
Spécifications
  • Ø:
    23 mm
  • Grossissement:
  • Désignation:
    Loupe aplanétique avec échelle
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-8276
    Crosshair scale (Ø = 23 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 56,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-8278
    Multi scale (Ø = 23 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 56,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-8277
    Metric hole scale (Ø = 23 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 56,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-8279
    Straight line scale (Ø = 23 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 56,30 €