Loupes de lecture
Loupe de lecture, 2×, 100 mm
N° de catalogue 630-8151
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
Aller à :
Product Details & Documents
Cette loupe est dotée d'une lentille biconvexe PXM® légère.
- Lentille plan-convexe additionnelle pour un agrandissement 5×
- Oeillet dans la poignée, avec cordelette
- Revêtement antistatique
Spécifications
- Ø:100 mm
- Grossissement:2×
- Désignation:Loupe de lecture
- Seq:01