Hydromètres Baumé
0 - 40 °Bé, 1,0°, 280 mm
N° de catalogue 614-0564
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Hydromètres Baumé avec température d'étalonnage de 15 °C.
- Température d'étalonnage: 15 °C.
Spécifications
- Longueur:280 mm
- Seq:06
- Division:1,0°
- Plage de mesure:0 - 40 °Bé