Baumé hydrometers
60 - 70, 0,5, 220 mm
N° de catalogue 614-0370
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
- Longueur:220 mm
- Seq:27
- Division:0,5
- Plage de mesure:60 - 70
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.