Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
30 - 40, 0,5, 220 mm
N° de catalogue 614-0340
Fournisseur:   Alla France
Baumé hydrometers
N° de catalogue 614-0340
Fournisseur:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
30 - 40, 0,5, 220 mm
Prix
41,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    220 mm
  • Seq:
    13
  • Division:
    0,5
  • Plage de mesure:
    30 - 40