Baumé hydrometers
10 - 20, 0,5, 220 mm
N° de catalogue 614-0320
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
- Longueur:220 mm
- Seq:07
- Division:0,5
- Plage de mesure:10 - 20
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.