Baumé hydrometers
0 - 5, 0,1, 260 mm
N° de catalogue 614-0305
Fournisseur:   Alla France
Baumé hydrometers
N° de catalogue 614-0305
Fournisseur:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 5, 0,1, 260 mm
Prix
28,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,1
  • Plage de mesure:
    0 - 5