Density Hydrometers
Density Hydrometers
0,760 - 0,820 g/ml, 0,001, 160 mm
N° de catalogue 614-0215
Fournisseur:   GERING
Density Hydrometers
N° de catalogue 614-0215
Fournisseur:  GERING
Density Hydrometers
Density Hydrometers
0,760 - 0,820 g/ml, 0,001, 160 mm
Prix
29,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    160 mm
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,001
  • Plage de mesure:
    0,760 - 0,820 g/ml