Density hydrometers, with thermometer
Density hydrometers, with thermometer
0,700 - 1,000 g/ml, 0,005 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
N° de catalogue 614-0191
Fournisseur:   GERING
Density hydrometers, with thermometer
N° de catalogue 614-0191
Fournisseur:  GERING
Density hydrometers, with thermometer
Density hydrometers, with thermometer
0,700 - 1,000 g/ml, 0,005 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Prix
88,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These density hydrometers with thermometer are calibrated at 20 °C.
Spécifications
  • Plage de température:
    0…35 °C
  • Longueur:
    350 mm
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,005 g/ml
  • Plage de mesure:
    0,700 - 1,000 g/ml