Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 1,400 - 1,500 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
N° de catalogue 614-0115
Fournisseur:   GERING
Density hydrometers, M100
N° de catalogue 614-0115
Fournisseur:  GERING
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 1,400 - 1,500 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Prix
57,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Certifications: DIN 12791.
Packaging: In velvet lined case.
Spécifications
  • Longueur:
    245 mm
  • Seq:
    08
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Modèle:
    M100
  • Plage de mesure:
    1,400 - 1,500 g/ml