Microseringues standard
Microseringues standard
500 µl, 1
N° de catalogue 613-1720
Fournisseur:   Hospidex
Microseringues standard
N° de catalogue 613-1720
Fournisseur:  Hospidex
Microseringues standard
Microseringues standard
500 µl, 1
Prix
81,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pour analyses ultraprécises. Pas de volume mort, le piston atteignant l'extrémité de l'aiguille.
Pointe de longueur de 50 mm biseautée.
Spécifications
  • Type de pointe:
    1
  • Volume:
    500 µl