Transfer pipettes, fine tip
Extended fine tip, 3,3 ml, 20 µl, 153 mm, +, Individuel
N° de catalogue 612-1797
Fournisseur: Alpha Laboratories
Aller à :
Product Details & Documents
En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.
- Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
- Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
Documents
Spécifications
- Emballage:Individuel
- Stérile:+
- Capacité:3,3 ml
- Désignation:Extended fine tip
- Longueur:153 mm
- Seq:06
- Volume goutte:20 µl