Transfer pipettes, fine tip
Extended fine tip, 3,3 ml, 20 µl, 153, -, Bulk
Catalog # 612-1751
Supplier: Alpha Laboratories
Jump to:
Product Details & Documents
En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.
- Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
- Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
Documents
Specifications
- Emballage:Bulk
- Stérile:-
- Capacité:3,3 ml
- Désignation:Extended fine tip
- Longueur:153
- Seq:05
- Volume goutte:20 µl



