Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Transfer pipettes, fine tip

Transfer pipettes, fine tip

Ultra micro fine tip, 1,0 ml, 22 µl, 51 mm, -, En vrac
  612-1738
Transfer pipettes, fine tip
  612-1738
Transfer pipettes, fine tip
Transfer pipettes, fine tip

Ultra micro fine tip, 1,0 ml, 22 µl, 51 mm, -, En vrac

 
102,00 €
   
1 * 500 ST
 

En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.

  • Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
  • Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
 
  • Emballage:
    En vrac
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    1,0 ml
  • Désignation:
    Ultra micro fine tip
  • Longueur:
    51 mm
  • Seq:
    02
  • Volume goutte:
    22 µl
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.