Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Seringues à usage unique, Omnifix®

Embout centré, division 1,0 ml, 30 ml
  612-0125
 :   B. Braun
Seringues à usage unique, Omnifix®
  612-0125
 :  B. Braun
Seringues à usage unique, Omnifix®
Seringues à usage unique, Omnifix®

Embout centré, division 1,0 ml, 30 ml

 
183,00 €
   
1 * 100 ST
 

Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC

  • Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
  • Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
  • Perte d'échantillons minimale

DIN EN ISO 10993

 : DIN EN ISO 10993

 
  • Capacité:
    30 ml
  • Désignation:
    Embout centré, division 1,0 ml
  • Seq:
    12