Analogue stopwatches, split-second addition timer
Chronomètre analogique, levier à broche, 7 rubis, 1/5 seconde 30 minutes, 55 mm
609-1129
: HANHART
Addition timer for time measurement with interrupt option, also drag indicator for split-time measurement.
- Chrome plated brass casing, diamond cut
- Lever, 7 jewels
- Shock resistant, additional dust and water protection
: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
- Ø:55 mm
- Désignation:Chronomètre analogique, levier à broche, 7 rubis, 1/5 seconde 30 minutes