Hotplates
300×300 mm, 50...300 °C, 1800 W, Hotplate, HT 02, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
N° de catalogue 453-2126
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Zone de chauffe:300×300 mm
- Puissance de chauffe:1800 W
- Température:50...300 °C
- Seq:08
- l×p×h:312×312×170 mm
- Type:Hotplate, HT 02, aluminium alloy plate
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.