Stirring rods
Tiges d'agitation, verre, avec extrémité fusionnée, Verre, 5 mm, 150 mm
N° de catalogue 441-9583
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
En verre AR-Glas® avec extrémités fondues.
Documents
SCERL143000700915_TDS.pdf
Fiche technique
Spécifications
- Ø:5 mm
- Désignation:Tiges d'agitation, verre, avec extrémité fusionnée
- Longueur:150 mm
- Matière:Verre
- Seq:02