ContactUsLinkComponent
Axe générateur PT-DA 20/2T-B193 anti-mousse pour Polytron PT3100/6100. Pour volume 20-2000 ml. Rotor/ Stator 15/20 mm, vitesse max. 28 000 t/min. Longueur 193 mm. 1 * 1 Pce
Catalog # 431-1218
Supplier:  KINEMATICA
Axe générateur PT-DA 20/2T-B193 anti-mousse pour Polytron PT3100/6100. Pour volume 20-2000 ml. Rotor/ Stator 15/20 mm, vitesse max. 28 000 t/min. Longueur 193 mm. 1 * 1 Pce
Catalog # 431-1218
Supplier:  KINEMATICA
Frequently Bought Together