Bistouris stériles à usage unique
Bistouris stériles à usage unique
N° 16
N° de catalogue 233-5521
Fournisseur:   SWANN MORTON
Bistouris stériles à usage unique
N° de catalogue 233-5521
Fournisseur:  SWANN MORTON
Bistouris stériles à usage unique
Bistouris stériles à usage unique
N° 16
Prix
15,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable, manche en plastique.
  • Manche ergonomique
  • Coupe propre et nette grâce à la lame tranchante
Emballage: En pochettes individuelles stériles.
Spécifications
  • Type:
    N° 16
  • Seq:
    15