Lames-bistouris
Lames-bistouris
N° 25
N° de catalogue 233-5488
Fournisseur:   SWANN MORTON
Lames-bistouris
N° de catalogue 233-5488
Fournisseur:  SWANN MORTON
Lames-bistouris
Lames-bistouris
N° 25
Prix
67,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Sterile
  • Quick and easy to assemble
Emballage: Emballage stérile de 100 lames.
Spécifications
  • Type:
    N° 25
  • Seq:
    24