Pinces de précision
Pointes droites, courtes, extra fines, 3C, 110 mm
N° de catalogue 232-1220
Fournisseur:   OUTILS RUBIS
Pinces de précision
N° de catalogue 232-1220
Fournisseur:  OUTILS RUBIS
Pinces de précision
Pinces de précision
Pointes droites, courtes, extra fines, 3C, 110 mm
Prix
27,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
  • Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
  • 100% antimagnétiques
Spécifications
  • Type:
    3C
  • Désignation:
    Pointes droites, courtes, extra fines
  • Longueur:
    110 mm