Robinets pour bidons
Vannes d'angle avec filetage large, 22 mm, obliques, couleur naturelle
  216-5292
Robinets pour bidons
  216-5292
Robinets pour bidons
Robinets pour bidons
Vannes d'angle avec filetage large, 22 mm, obliques, couleur naturelle
19,50 €
1 * 1 ST
Fabriqué en polyéthylène inaltérable, apte au contact alimentaire, avec manchon de raccordement pour un tuyau.
  • Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
  • Permet un dosage d'une extrême précision
  • Désignation:
    Vannes d'angle avec filetage large, 22 mm, obliques, couleur naturelle
  • Seq:
    03