Robinets pour bidons
Robinets pour bidons
Vannes d'angle avec filetage large, 22 mm, axiales, couleur naturelle
N° de catalogue 216-5291
Fournisseur:   hünersdorff GmbH
Robinets pour bidons
N° de catalogue 216-5291
Fournisseur:  hünersdorff GmbH
Robinets pour bidons
Robinets pour bidons
Vannes d'angle avec filetage large, 22 mm, axiales, couleur naturelle
Prix
19,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fabriqué en polyéthylène inaltérable, apte au contact alimentaire, avec manchon de raccordement pour un tuyau.
  • Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
  • Permet un dosage d'une extrême précision
Spécifications
  • Désignation:
    Vannes d'angle avec filetage large, 22 mm, axiales, couleur naturelle
  • Seq:
    01