Boîtes d'assortiment, PP
With 8 compartments, rouge, 335×225×55 mm, PP
N° de catalogue 216-3718
Fournisseur: hünersdorff GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
Boîte d'assortiment avec poignée de transport en polypropylène résistant.
- Fond coloré en polypropylène résistant aux chocs et aux fractures
- Couleurs sûres pour l'alimentation, utilisation possible dans pratiquement tous les domaines de la vie
- Résistant au froid et aux acides et bases habituels
- Couvercle très transparent à fermeture hermétique évitant tout mélange des contenus
Spécifications
- Couleur:rouge
- Désignation:With 8 compartments
- Matière:PP
- Seq:01
- l×p×h:335×225×55 mm