Porte-flacons
Porte-flacons
argenté, 10 flacons de 1000 ml, 110×110 mm
N° de catalogue 215-0165
Fournisseur:   HUPFER METALLWERKE
Porte-flacons
N° de catalogue 215-0165
Fournisseur:  HUPFER METALLWERKE
Porte-flacons
Porte-flacons
argenté, 10 flacons de 1000 ml, 110×110 mm
Prix
317,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel or steel, coated.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
Ces porte-flacons permettent le transport et le rangement des flacons.
Couleur: argent / blanc
Documents
Spécifications
  • Pour:
    10 flacons de 1000 ml
  • Couleur:
    argenté
  • Seq:
    06
  • Dimension compartiment:
    110×110 mm