Porte-flacons
Porte-flacons
argenté, 4 flacons de 1000 ml, 110×110 mm
Catalog # 215-0163
Supplier:   HUPFER METALLWERKE
Porte-flacons
Catalog # 215-0163
Supplier:  HUPFER METALLWERKE
Porte-flacons
Porte-flacons
argenté, 4 flacons de 1000 ml, 110×110 mm
Price
175,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel or steel, coated.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
Ces porte-flacons permettent le transport et le rangement des flacons.
Couleur: argent / blanc
Documents
Specifications
  • Pour:
    4 flacons de 1000 ml
  • Couleur:
    argenté
  • Seq:
    04
  • Dimension compartiment:
    110×110 mm