Porte-flacons
blanc, 6 flacons de 1000 ml, 110×110 mm
N° de catalogue 215-0154
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel or steel, coated.
- Four non slip feet
- Sturdy carrying handle
- Good chemical and temperature resistance
Ces porte-flacons permettent le transport et le rangement des flacons.
Couleur: argent / blanc
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Pour:6 flacons de 1000 ml
- Couleur:blanc
- Seq:11
- Dimension compartiment:110×110 mm