Porte-flacons
blanc, 10 flacons de 500 ml, 90×90 mm
N° de catalogue 215-0152
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel or steel, coated.
- Four non slip feet
- Sturdy carrying handle
- Good chemical and temperature resistance
Ces porte-flacons permettent le transport et le rangement des flacons.
Couleur: argent / blanc
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Pour:10 flacons de 500 ml
- Couleur:blanc
- Seq:09
- Dimension compartiment:90×90 mm