Porte-flacons
Porte-flacons
blanc, 4 flacons de 500 ml, 90×90 mm
N° de catalogue 215-0150
Fournisseur:   HUPFER METALLWERKE
Porte-flacons
N° de catalogue 215-0150
Fournisseur:  HUPFER METALLWERKE
Porte-flacons
Porte-flacons
blanc, 4 flacons de 500 ml, 90×90 mm
Prix
142,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel or steel, coated.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
Ces porte-flacons permettent le transport et le rangement des flacons.
Couleur: argent / blanc
Documents
Spécifications
  • Pour:
    4 flacons de 500 ml
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    07
  • Dimension compartiment:
    90×90 mm