Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Rotors

Rotors

Rotor horizontal LH-4000W, 8x500 ml, 4400 min-1, 5480×g
N° de catalogue 521-1028
Fournisseur:   Thermo Scientific
Rotors
N° de catalogue 521-1028
Fournisseur:  Thermo Scientific
Rotors
Rotors

Rotor horizontal LH-4000W, 8x500 ml, 4400 min-1, 5480×g

Prix
11 780,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Rotor horizontal LH-4000W, 8x500 ml, 4400 min-1, 5480×g
  • Seq:
    05
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SORV75006421
    Couvercle de confinement biologique, étanche aux aérosols, pour godets ronds, pour rotors libres LH-4000W et LH-4000
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 194,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SORV75006533
    Adaptateur pour 20 tubes à jupe coniques jetables de 50 ml (29×177 mm), pour une utilisation avec les rotors LH-4000W et LH-4000 à godets ronds
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 207,00 €

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 521-0171
    Couvercles étanches pour godets ronds (set de 2)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST - 194,00 €

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.