Rotors
Rotor horizontal LH-4000, 4x1000 ml, 4400 min-1, 5350×g
Catalogus # 521-1027
Leverancier: Thermo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Désignation:Rotor horizontal LH-4000, 4x1000 ml, 4400 min-1, 5350×g
- Seq:04
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
- SORV75006421Couvercle de confinement biologique, étanche aux aérosols, pour godets ronds, pour rotors libres LH-4000W et LH-4000Log in voor beschikbaarheid1 * 2 ST - 194,00 €
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
- SORV75006533Adaptateur pour 20 tubes à jupe coniques jetables de 50 ml (29×177 mm), pour une utilisation avec les rotors LH-4000W et LH-4000 à godets rondsLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 207,00 €
Productinformatie
- Catalogus #DésignationBeschikbaarheidPrice
- 521-0171Couvercles étanches pour godets ronds (set de 2)Log in voor beschikbaarheid1 * 2 ST - 194,00 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



