Filtres à membrane, type 184
Filtres à membrane, type 184
184, 0,20 µm, 13 mm, -
Catalog # 512-6118
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   Sartorius
Filtres à membrane, type 184
Catalog # 512-6118
Supplier:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 184
Filtres à membrane, type 184
184, 0,20 µm, 13 mm, -
Price
156,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En cellulose régénérée hydrophile. Pour la filtration de solutions organiques. Conviennent pour la filtration particulaire de solutions aqueuses et des solvants. Faible adsorption.
* Stérile
Documents
Specifications
  • Ø:
    13 mm
  • Taille de pore:
    0,20 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    184
  • Seq:
    10
  • Cat. No.:
    512-6118
  • Épaisseur:
    170 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'eau:
    15 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact