Filtres à membrane, type 184
Filtres à membrane, type 184
184, 0,45 µm, 13 mm, -
N° de catalogue 512-6116
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Sartorius
Filtres à membrane, type 184
N° de catalogue 512-6116
Fournisseur:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 184
Filtres à membrane, type 184
184, 0,45 µm, 13 mm, -
Prix
158,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En cellulose régénérée hydrophile. Pour la filtration de solutions organiques. Conviennent pour la filtration particulaire de solutions aqueuses et des solvants. Faible adsorption.
* Stérile
Documents
Spécifications
  • Ø:
    13 mm
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    184
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    512-6116
  • Épaisseur:
    170 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'eau:
    30 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact