Filtres à membrane, type 154
Filtres à membrane, type 154
154, 0,10 µm, 50 mm
Catalogus # 512-2954
   Low Manufacturing Impact
Leverancier:   Sartorius
Filtres à membrane, type 154
Catalogus # 512-2954
Leverancier:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 154
Filtres à membrane, type 154
154, 0,10 µm, 50 mm
Price
245,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PES membrane filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to the symmetric structure, have a low non-specific protein adsorption and are chemically resistant over a pH range of 1 to 14. They are recommended for the filtration of aqueous solutions as well for the protein filtration. Furthermore, the low level of extractables makes them suitable for environmental analysis.
Documents
Specificaties
  • Ø:
    50 mm
  • Taille de pore:
    0,10 µm
  • Type:
    154
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    512-2954
  • Épaisseur:
    150 μm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Débit d'eau:
    >7 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.