Filtres à membrane, type 113
113, 5,00 µm, 13 mm, -
Catalog # 512-5111
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Documents
Specifications
- Ø:13 mm
- Taille de pore:5,00 µm
- Stérile:-
- Type:113
- Seq:60
- Cat. No.:512-5111
- Épaisseur:130 µm
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Max. temperature:130 °C
- Débit d'air:-
- Débit d'eau:570 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.