Filtres à membrane, type 113
113, 0,65 µm, 142 mm, -
N° de catalogue 512-5615
Filtres à membrane, type 113
N° de catalogue 512-5615
Fournisseur:  
Filtres à membrane, type 113
Filtres à membrane, type 113
113, 0,65 µm, 142 mm, -
Arrêté
Certains produits peuvent être restreints
Certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte, une licence spécifique ou une documentation client pour pouvoir passer commande. Plus d’infos
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Spécifications
  • Ø:
    142 mm
  • Taille de pore:
    0,65 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    113
  • Seq:
    28
  • Cat. No.:
    512-5615
  • Épaisseur:
    130 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    130 ml/min/cm² (1 bar)
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment.