Filtres à membrane, type 113
113, 0,80 µm, 50 mm, -
Catalog # 512-5414
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   Sartorius
Filtres à membrane, type 113
Catalog # 512-5414
Supplier:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 113
Filtres à membrane, type 113
113, 0,80 µm, 50 mm, -
Price
212,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En nitrate de cellulose hydrophile. Pour le prétraitement d'échantillons, l'analyse de particules et la chimiotaxie.
* Stérile
Specifications
  • Ø:
    50 mm
  • Taille de pore:
    0,80 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    113
  • Seq:
    36
  • Cat. No.:
    512-5414
  • Épaisseur:
    130 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    200 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact