Filtres à membrane, type 111
111, 0,45 µm, 47 mm, +
Catalog # 611-0668
Supplier:   Sartorius
Filtres à membrane, type 111
Catalog # 611-0668
Supplier:  Sartorius
Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111
111, 0,45 µm, 47 mm, +
Price
176,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.
* Stérile
Documents
Specifications
  • Ø:
    47 mm
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Stérile:
    +
  • Type:
    111
  • Seq:
    020
  • Cat. No.:
    611-0668
  • Épaisseur:
    120 µm
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    69 ml/min/cm² (1 bar)