Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111
111, 0,45 µm, 25 mm, -
Catalog # 512-4216
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   Sartorius
Filtres à membrane, type 111
Catalog # 512-4216
Supplier:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111
111, 0,45 µm, 25 mm, -
Price
110,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.
* Stérile
Documents
Specifications
  • Ø:
    25 mm
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    111
  • Seq:
    016
  • Cat. No.:
    512-4216
  • Épaisseur:
    120 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    69 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact