Filtres à membrane, type 111
111, 0,45 µm, 100 mm, -
  512-4550
   Low Manufacturing Impact
 :   Sartorius
Filtres à membrane, type 111
  512-4550
 :  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Filtres à membrane, type 111
Filtres à membrane, type 111
111, 0,45 µm, 100 mm, -
553,00 €
1 * 100 ST
En acétate de cellulose hydrophile. Idéales pour les analyses biologiques et cliniques, les tests de stérilisation et les mesures en scintillation. Très faible capacité de liaison protéique, convient pour les milieux aqueux et alcooliques ainsi que pour les gaz chauds.
* Stérile
  • Ø:
    100 mm
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    111
  • Seq:
    026
  • Cat. No.:
    512-4550
  • Épaisseur:
    120 µm
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate
  • Max. temperature:
    180 °C
  • Débit d'air:
    -
  • Débit d'eau:
    69 ml/min/cm² (1 bar)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact