Ballons de séchage
Ballons de séchage
2000 ml, 29/32 NS
N° de catalogue 531-1983
Fournisseur:   BUCHI
Ballons de séchage
N° de catalogue 531-1983
Fournisseur:  BUCHI
Ballons de séchage
Ballons de séchage
2000 ml, 29/32 NS
Prix
233,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Pour Rotavapor® R-210/215. Forme poire, RN 29/32. Montages de verrerie A, V, C.
Spécifications
  • Rodage femelle:
    29/32 NS
  • Capacité:
    2000 ml