Ballons de séchage
500 ml, 29/32 NS
  531-1981
 :   BUCHI
Ballons de séchage
  531-1981
 :  BUCHI
Ballons de séchage
Ballons de séchage
500 ml, 29/32 NS
153,00 €
1 * 1 ST
Made of Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Pour Rotavapor® R-210/215. Forme poire, RN 29/32. Montages de verrerie A, V, C.
  • Rodage femelle:
    29/32 NS
  • Capacité:
    500 ml
  • Cat. No.:
    531-1981