Microplates, 384-well
Microplaque HTS, plaque 384 puits avec inserts en verre non fixés, chimiquement inerte, ~250 µl
N° de catalogue 612-9873
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Spécifications
- Désignation:Microplaque HTS, plaque 384 puits avec inserts en verre non fixés, chimiquement inerte
- Volume puits:~250 µl
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HIRS9240584Inserts en verre pour plaques 384 puitsConnexion Pour la disponibilité1 * 384 ST - 118,00 €