Flacons à tare
70 ml, 48×50 mm, 50/12
N° de catalogue 611-9308
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à :
Product Details & Documents
En verre borosilicaté DURAN®.
- Bouchon interchangeable
- Le joint extérieur améliore les transferts et réduit le risque de contamination
- Disponible en forme basse, moyenne ou haute
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Spécifications
- Ø×h:48×50 mm
- RN:50/12
- Capacité:70 ml