Ponts de distillation
Ponts de distillation
350 mm, 29/32 NS, 14/23 NS
  201-3111
Ponts de distillation
  201-3111
Ponts de distillation
Ponts de distillation
350 mm, 29/32 NS, 14/23 NS
75,90 €
1 * 1 ST
DURAN®, verre borosilicaté, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Sans refroidisseur. Avec deux noyaux suivant la verticale et une douille pour thermomètre de distillation avec longueur d'installation de 55 mm.
Documents
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
  • Longueur du condenseur:
    350 mm
  • Rodage femelle:
    14/23 NS