Buffer solutions
Buffer solutions
Type L4691, 10,01, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
N° de catalogue SCOI285138205
Fournisseur:   SI Analytics
Buffer solutions
N° de catalogue SCOI285138205
Fournisseur:  SI Analytics
Numéro CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Type L4691, 10,01, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
Numéro CAS:  
Prix
224,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 Ampul
Product Details & Documents
Buffer solutions intended for extremely precise calibration.
  • Highest measurement reliability
  • No preservative agents
  • Hermetically sealed in the glass ampoule
  • Sterilised with hot steam
Certifications: According to DIN 19 266.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    60 Ampoul
  • Température de réference:
    25 °C
  • Désignation:
    Type L4691
  • Précision du pH:
    ±0,010
  • Valeur pH:
    10,01
Spécifications