Câbles pour électrodes
Electrode cable with 4 mm banana connector, 1 m
N° de catalogue 662-6119
Fournisseur: SI Analytics
Aller à :
Product Details & Documents
Câbles pour électrodes, plus toute une gamme de connecteurs adaptés à la plupart des pH-mètres.
Spécifications
- Désignation:Electrode cable with 4 mm banana connector
- Longueur:1 m
- Seq:06