Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane sphérique, L 9180, 0 - 12, −30...+80 °C, Verre, L 200, Joint rodé, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
Catalog # SCOI285118166
Supplier:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Catalog # SCOI285118166
Supplier:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane sphérique, L 9180, 0 - 12, −30...+80 °C, Verre, L 200, Joint rodé, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
Price
531,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Connexion:
    Raccord de connexion à vis
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    L 9180
  • Désignation:
    Électrode pH combinée, avec membrane sphérique
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    18
  • Membrane:
    Joint rodé
  • Électrolyte:
    L 200
  • Température:
    −30...+80 °C
  • pH:
    0 - 12